Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir à filtres magnétiques Sentino™
Entonnoirs magnétiques conçus pour une utilisation avec notre pompe Sentino.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4271
Informations supplémentaires : Poids : 0.38950kg
Description
- Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
47 mm | |
Polyphénylsulfone | |
9,6 cm2 |
150 mL | |
Autoclavables | |
Non stérile |