Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2500 Plus avec capuche
609.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Coutures cousues et couvertes de ruban adhésif
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille, aux chevilles
- Fermeture éclair et rabat tempête refermable
- Protection contre les agents biologiques conformément à la norme EN 14126:2003 et à la norme ASTM F 1671 contre la pénétration de sang, de liquides organiques et des agents pathogènes transmis par le sang
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination dans les zones critiques
Specifications
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Moyenne |
Matériau | Laminé en polypropylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique, Boucles |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | Élastique, 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant avec fermeture sous patte |
Show More |