missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p120-catenin Antibody (rCTNND1/6903), PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 18623148 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18623148 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18623148 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314009PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

p120-catenin Monoclonal antibody specifically detects p120-catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène p120-catenin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rCTNND1/6903
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa868-968) of human p120-catenin (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O60716)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1500
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.