missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2Y11/P2RY11 Antibody (505214), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Code produit 30029224 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30029224 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30029224 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB9305PEATT594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

P2Y11/P2RY11 Monoclonal antibody specifically detects P2Y11/P2RY11 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène P2Y11/P2RY11
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 505214
Conjugué PE/ATTO 594
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS
Alias de gène P2Y11P2Y purinoceptor 11, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 11, purinergic receptor P2Y11
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human P2Y11/P2RY11, Accession # Q96G91
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cytokine Research, GPCR, Plasma Membrane Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5032
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.