Learn More
P2Y12/P2RY12 Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497994 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30497994 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497994 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335719AF750
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
P2Y12/P2RY12 Polyclonal antibody specifically detects P2Y12/P2RY12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène P2Y12/P2RY12
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ADPG-R, Gi-coupled ADP receptor HORK3, HORK3P2Y12 platelet ADP receptor, P2T(AC), P2Y purinoceptor 12, P2Y(AC), P2Y(ADP), P2Y(cyc), P2Y12ADP-glucose receptor, purinergic receptor P2RY12, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12, putative G-protein coupled receptor, SP1999G-protein coupled receptor SP1999
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 243-342 of human P2Y12/P2RY12 (NP_795345.1).,, Sequence:, INFLIVIVCYTLITKELYRSYVRTRGVGKVPRKKVNVKVFIIIAVFFICFVPFHFARIPYTLSQTRDVFDCTAENTLFYVKESTLWLTSLNACLDPFIYFFLCKSFRNSLISMLKCPNSATSLSQDNRKKEQDGGDPNEETPM
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64805
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus