missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p38 alpha Antibody (0004), Novus Biologicals™

Code produit 18691274 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18691274 100 μg 100µL
18616104 20 μg 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18691274 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP323507100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

p38 alpha Monoclonal antibody specifically detects p38 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène p38 alpha
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 4
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000-1:10000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène CSBP;CSBP1;CSBP2;CSPB1;EXIP;MAPK14;Mitogen-activated protein kinase;Mitogen-activated protein kinase 14;Mxi2;p38;p38ALPHA;PRKM14;PRKM15;RK;SAPK2A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic phosphopeptide corresponding to residues around Thr180, Tyr182 of human phospho-p38 alpha.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1432
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.