missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p38 gamma/SAPK3 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Code produit 30661029 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30661029 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30661029 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF1644MFV450

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

p38 gamma/SAPK3 Polyclonal antibody specifically detects p38 gamma/SAPK3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène p38 gamma/SAPK3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.7.11, ERK3, ERK-6, ERK6MAPK 12, Extracellular signal-regulated kinase 6, MAP kinase 12, MAP kinase p38 gamma, mitogen-activated protein kinase 12, mitogen-activated protein kinase 3, Mitogen-activated protein kinase p38 gamma, P38GAMMA, PRKM12, SAPK-3, SAPK3EC 2.7.11.24, Stress-activated protein kinase 3
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human p38 gamma , Met1-Leu367, Accession # P53778
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6300
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.