missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p41 Flagellin Antibody (6802), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08849H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
p41 Flagellin Monoclonal antibody specifically detects p41 Flagellin in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| p41 Flagellin | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| 41 kDa antigen, fla, Flagellar filament 41 kDa core protein, Flagellin, p41 | |
| A crude sonicate of Borrelia spirochetes | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| Purified |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| 6802 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 46847386 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu