Learn More
P4HA2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18611786 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611786 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611786 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299486PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
P4HA2 Polyclonal specifically detects P4HA2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus