missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p63/TP73L Antibody (TP63/1786), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18584152 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
100 μg; Alexa Fluor 647
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18584152 100 μg; Alexa Fluor 647
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18584152 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308734AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène p63/TP73L
Applications Western Blot, ELISA, Protein Array
Classification Monoclonal
Clone TP63/1786
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène amplified in squamous cell carcinoma, Chronic μgcerative stomatitis protein, CUSP, EEC3B(p51B), Keratinocyte transcription factor KET, KETRHS, LMS, OFC8SHFM4TP73LNBP, p40, p51tumor protein p53-like, p53CP, P63, p63AIS, p73H, P73L, p73LB(p51A), TP53CP, TP53L, Transformation-related protein 63, tumor protein 63, tumor protein p53-competing protein, tumor protein p63, tumor protein p63 deltaN isoform delta, Tumor protein p73-like
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa 3-106) of human p63/TP73L protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9H3D4)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8626
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.