missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p70 S6 Kinase/S6K Antibody (215247), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 30060884 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30060884 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30060884 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8962G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

p70 S6 Kinase/S6K Monoclonal antibody specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène p70 S6 Kinase/S6K
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 215247
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6 kinase, alpha 1,70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, p70 S6 kinase, alpha 2, p70 S6KA, p70 S6K-alpha, p70(S6K)-alpha, p70-alpha, p70-S6K, P70S6K1, PS6K, ribosomal protein S6 kinase beta-1, Ribosomal protein S6 kinase I, ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1, S6K, S6K1p70-S6K 1, S6K-beta-1, serine/threonine kinase 14 alpha, Serine/threonine-protein kinase 14A, STK14A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human p70 S6 Kinase, Accession # M60725
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cancer, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6198
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.