Learn More
PA1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 589.00€
Spécification
| Antigène | PA1 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18471191
|
Novus Biologicals
NBP1-89792-25ul |
25 μL |
415.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18422391
|
Novus Biologicals
NBP1-89792 |
0.1 mL |
589.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
PA1 Polyclonal antibody specifically detects PA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| PA1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 79447 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| chromosome 16 open reading frame 53, FLJ22459, GAS, glutamate-rich coactivator interacting with SRC1/NCOA1, MGC4606, PA1, PAXIP1-associated protein 1, PTIP-associated 1 protein, PTIP-associated protein 1 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: HMPTEFDFDDEPVTPKDSLIDRRRTPGSSARSQKREARLDKVLSDMKRHKKLEEQILRTGRDLFSLDSEDPSPASPPLRSSGSSLFPRQR | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto