Learn More
PA1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 589.00€
Spécification
Antigène PA1
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18471191
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-89792-25ul
25 μL
415.00€
25µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18422391
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-89792
0.1 mL
589.00€
0.10mL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
PA1 Polyclonal antibody specifically detects PA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
PA1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
79447
IgG
Immunogen affinity purified
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human
chromosome 16 open reading frame 53, FLJ22459, GAS, glutamate-rich coactivator interacting with SRC1/NCOA1, MGC4606, PA1, PAXIP1-associated protein 1, PTIP-associated 1 protein, PTIP-associated protein 1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: HMPTEFDFDDEPVTPKDSLIDRRRTPGSSARSQKREARLDKVLSDMKRHKKLEEQILRTGRDLFSLDSEDPSPASPPLRSSGSSLFPRQR
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado