missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PA28 Activator alpha Subunit/PSME1 Mouse anti-Human, Clone: 12H3, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
294.00€ - 486.00€
Spécification
| Antigène | PA28 Activator alpha Subunit/PSME1 |
|---|---|
| Clone | 12H3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1041, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18206445
|
Novus Biologicals
NBP2-59434-50UL |
50 μL |
294.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18234513
|
Novus Biologicals
NBP2-59434-100UL |
100 μL |
486.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PA28 Activator alpha Subunit/PSME1 Monoclonal specifically detects PA28 Activator alpha Subunit/PSME1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| PA28 Activator alpha Subunit/PSME1 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 11S regulator complex alpha subunit, 11S regulator complex subunit alpha, 29-kD MCP activator subunit, IFI5111MGC8628, IGUP I-5111, Interferon gamma up-regulated I-5111 protein, interferon-gamma IEF SSP 5111, interferon-gamma-inducible protein 5111, PA28a, PA28alphaActivator of multicatalytic protease subunit 1, proteasome (prosome, macropain) activator subunit 1 (PA28 alpha), Proteasome activator 28 subunit alpha, proteasome activator complex subunit 1, proteasome activator subunit-1, REGalpha, REG-alpha | |
| PSME1 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A purified |
| 12H3 | |
| Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1041, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Liquid. In PBS (pH 7.4), 10% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 5720 | |
| Recombinant human PSME1 (1-249aa) purified from E. coli | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit