Learn More
PACRG Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18637712 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18637712 0.1 mL 0.10mL
18656502 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18637712 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2944450.1ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
PACRG Polyclonal antibody specifically detects PACRG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PACRG
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène FLJ32724, Glup, HAK005771, Molecular chaperone/chaperonin-binding protein, PARK2 co-regulated, PARK2 coregulated gene protein, PARK2CRG, parkin coregulated gene protein, parkin co-regulated gene protein, RP3-495O10.2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human PACRG (NP_001073847.1). IIPIKNALNLRNRQVICVTLKVLQHLVVSAEMVGKALVPYYRQILPVLNIFKNMNVNSGDGIDYSQQKRENIGDLIQETLEAFERYGGENAFINIKYVVPT
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 135138
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG