missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PACSIN2 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30497932 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497932 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30497932 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337926DL594
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PACSIN2 Polyclonal antibody specifically detects PACSIN2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PACSIN2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène cytoplasmic phosphoprotein PACSIN2, protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 2, protein kinase C and casein kinase substrate in neurons protein 2, SDPII, syndapin II
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 240-410 of human PACSIN2 (NP_009160.2).,, Sequence:, RLRFFREVLLEVQKHLDLSNVAGYKAIYHDLEQSIRAADAVEDLRWFRANHGPGMAMNWPQFEEWSADLNRTLSRREKKKATDGVTLTGINQTGDQSLPSKPSSTLNVPSNPAQSAQSQSSYNPFEDEDDTGSTVSEKDDTKAKNVSSYEKTQSYPTDWSDDESNNPFSST
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11252
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.