missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paladin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
292.00€ - 572.00€
Spécification
| Antigène | Paladin |
|---|---|
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18498730
|
Novus Biologicals
NBP1-80952-25ul |
25ul |
292.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18228885
|
Novus Biologicals
NBP1-80952 |
0.1 mL |
572.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Paladin Polyclonal specifically detects Paladin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| Paladin | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Protein Phosphatase | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 27143 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GEFQVVMKVVQLLPDGHRVKKEVDAALDTVSETMTPMHYHLREIIICTYRQAKAAKEAQEMRRLQLRSLQYLERYVCLILFNAYLHLEKADSWQRPFSTWMQ | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| KIAA1274, paladin, PALD, palladin | |
| PALD1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto