Learn More
Acide palmitique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
87.90€ - 891.00€
Identifiants chimiques
CAS | 408-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H31NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.4 |
Numéro MDL | MFCD00002749 |
Clé InChI | GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1 |
CID PubChem | 2735111 |
Nom IUPAC | Sodium ; hexadécanoate |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10393372
|
Thermo Scientific Acros
416700050 |
5 g | Flacon en verre |
87.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10289890
|
Thermo Scientific Acros
416700250 |
25 g | Flacon en verre |
300.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10045403
|
Thermo Scientific Acros
416701000 |
100 g | Flacon en verre |
891.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
408-35-5 | |
278.4 | |
GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M | |
2735111 | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+] |
C16H31NaO2 | |
MFCD00002749 | |
sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1 | |
Sodium ; hexadécanoate |
Spécification
Palmitic acid, sodium salt | |
Blanc | |
Authentique | |
C16H31NaO2 | |
MFCD00002749 | |
sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1 | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+] | |
278.4 | |
278.4 | |
Poudre |
408-35-5 | |
2% max. (110°C, 4 hrs) | |
98% | |
CH3(CH2)14COONa | |
02,III,94 | |
GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; hexadécanoate | |
2735111 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-988-1
RUO – Research Use Only