missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PALS1/MPP5 Antibody (OTI2D3), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Code produit 18176745 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18176745 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18176745 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP273234PEATT594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PALS1/MPP5 Monoclonal specifically detects PALS1/MPP5 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PALS1/MPP5
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI2D3
Conjugué PE/ATTO 594
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène MAGUK p55 subfamily member 5, membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5), PALS1FLJ12615, stardust
Symboles de gène(s) MPP5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human PALS1/MPP5 (NP_071919) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64398.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Canine
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.