missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pan Coronavirus Spike Antibody (32), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-14659PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pan Coronavirus Spike Monoclonal antibody specifically detects Pan Coronavirus Spike in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| Pan Coronavirus Spike | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Coronavirus Spike S1+S2 ECD protein. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| 32 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu