missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pancreatic Amylase Alpha Antibody (OTI1E3), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-73239APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pancreatic Amylase Alpha Monoclonal antibody specifically detects Pancreatic Amylase Alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spécification
| Pancreatic Amylase Alpha | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 279 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI1E3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| AMY2, AMY2A amylase, alpha 2A (pancreatic), AMY2B, PA, pancreatic alpha-amylase | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 135-408 of human AMY2A (NP_000690) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu