Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air (APR) Panoramasque™ à masque complet
Code produit. 12672923
Click to view available options
Matériau du masque:
EPDM
Silicone
Matériau (lentille):
PMMA
Spécifique aux risques liés au chlore
Verre laminé pour risques chimiques
Comprend:
Absence de membrane phonique
Avec membrane phonique (métal)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12672923
Marque: Honeywell™ 1711001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’APR Panoramasque™ à masque complet est un système à filtre unique avec raccord fileté Rd40 qui offre une protection respiratoire, selon le type de boîte installé.
  • Type de produit : Respirateur purificateur d’air à masque complet
  • Matériau (corps) : EPDM / silicone
  • Matériau (verre) : PMMA, verre, risque spécifique lié au chlore
  • Couleur : Noir, jaune
  • Cartouche : Raccord à filtre unique via Rd40 (1/7 po)
  • À utiliser avec : Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
  • EPI Classe : Variable (dépend de la cartouche)
  • Types de risques : Particules, gaz, vapeur, fumée
  • Applications : Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications (EN) EN 136:1989
Type de connexion Système de filetage Rd40 1/7 po
Couleur Noir
Type de filtre Filtre unique
Type de produit Respirateur purificateur d’air à masque complet
Matériau du masque EPDM
À utiliser avec (application) Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
À utiliser avec (équipement) Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
Type de harnais Harnais à cinq points
Comprend Absence de membrane phonique
Matériau (lentille) Verre laminé pour risques chimiques
Sangle de cou Oui