Learn More
Brady™ Étiquettes en papier pour l’imprimante J2000
Le consommable en papier B-2550 peut être imprimé en couleur, à la demande, dans vos locaux avec l’imprimante couleur BradyJet J2000.
Marque: Brady™ 151126
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.37900kg
Description
- À utiliser avec l’imprimante pour étiquettes couleur BradyJet J2000
- L’étiquette est une solution économique pour l’étiquetage à usage général avec une durée de vie limitée
- Peut être utilisé pour identifier l’emballage
Spécification
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Papier | |
Jet d'encre | |
Non stérile | |
-40°C | |
entre -40°C et +60°C | |
0,175 mm | |
31,75 mm | |
69,85 mm | |
399 g |
Blanc | |
Rouleau | |
Avant | |
Étiquettes | |
Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 | |
850 étiquettes/rouleau | |
0,0069 in | |
1,25 in | |
2,75 in | |
31,75 mm |