Learn More
Brady™ Étiquettes en papier pour l’imprimante J2000
Le consommable en papier B-2550 peut être imprimé en couleur, à la demande, dans vos locaux avec l’imprimante couleur BradyJet J2000.
Marque: Brady™ 151129
Informations supplémentaires : Poids : 0.40400kg
Description
- À utiliser avec l’imprimante pour étiquettes couleur BradyJet J2000
- L’étiquette est une solution économique pour l’étiquetage à usage général avec une durée de vie limitée
- Peut être utilisé pour identifier l’emballage
Spécification
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Papier | |
Jet d'encre | |
Non stérile | |
-40°C | |
entre -40°C et +60°C | |
0,175 mm | |
127 mm | |
76,20 mm | |
426 g |
Blanc | |
Rouleau | |
Avant | |
Étiquettes | |
Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 | |
200 étiquettes/rouleau | |
0,0069 in | |
5 in | |
3 in | |
127,00 mm |