Learn More
PAPPA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G5A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | PAPPA |
|---|---|
| Clone | 1G5A7 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16829295
|
Proteintech
66962-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16819295
|
Proteintech
66962-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The PAPPA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PAPPA. This antibody recognizes human antigen. The PAPPA antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
| PAPPA | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 5069 | |
| Primary |
| 1G5A7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG1 |