missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Park7/DJ-1 Antibody (4H4), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Park7/DJ-1 Monoclonal specifically detects Park7/DJ-1 in Human, Bovine, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated.
Spécification
Spécification
| Antigène | Park7/DJ-1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoassay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 4H4 |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockout Validated |
| Numéro d’ordre du gène | Q99497 |
| Alias de gène | DJ-1, DJ1FLJ34360, EC 3.4, FLJ27376, FLJ92274, Oncogene DJ1, Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 7, Parkinson disease protein 7, protein DJ-1 |
| Symboles de gène(s) | PARK7 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?