Learn More
Parker domnick hunter™ Générateurs d’hydrogène ultra-haute pureté pour GC et GC/MS
Les générateurs à faible entretien à pureté ultra-élevée fournissent de l’hydrogène pour les applications de gaz vecteur GC et GC/MS, ainsi que tous les détecteurs de combustion couramment utilisés en GC
13595.00€ - 22575.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, CSA, UL |
---|---|
Profondeur (impériale) | 18,5 in |
Profondeur (métrique) | 47 cm |
Hauteur (impériale) | 17,9 in |
Hauteur (métrique) | 45,6cm |
Code produit | Marque | Débit | Modèle | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Modèle | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12862636
|
Parker domnick hunter™
40H-MD |
250°ml/min | 40H-MD | 210 W |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12872636
|
Parker domnick hunter™
60H-MD |
500°ml/min | 60H-MD | 230 W |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12535686
|
Parker domnick hunter™
20H-MD |
160°ml/min | 20H-MD | 170 W |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Produisez de l’hydrogène à partir d’électricité et d’eau simplement déionisée, à basse pression et uniquement à la demande. Choisissez parmi trois modèles différents, avec des débits allant de 160 ml/min à 500 ml/min Tous les modèles disposent d’un système unique d’alarme et de surveillance du générateur qui garantit une fiabilité élevée et la sécurité de l’utilisateur.
- La membrane échangeuse d’ions produit un flux d’hydrogène ultra-pur ; le dessiccateur à dessiccant régénérateur le purifie davantage pour une utilisation comme gaz porteur
- Gaz à la demande : pas de période de préchauffage
- Les unités de compression cellulaire et de gestion de l’eau garantissent la fiabilité et la longévité des cellules
- Le système de surveillance/d’alarme permet la détection automatique des fuites d’hydrogène et la surveillance continue des paramètres vitaux
- Système de protection contre les explosions à sept étages avec un minimum de gaz stocké qui signifie un fonctionnement en toute sécurité
Les produits de ce groupe disposent d’une alimentation universelle et peuvent être utilisés avec n’importe quelle tension de 100-230 V 50/60 Hz.
Compliance
Homologués et conformes CE, CSA et UL.
Garantie
Deux ans, cellule ; un an, système entier
Spécification
CE, CSA, UL | |
47 cm | |
45,6cm | |
Raccord à compression de 0,125 po | |
25 kg | |
90 à 264 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
Générateur de gaz vecteur hydrogène |
18,5 in | |
17,9 in | |
5° à 40°C | |
90 à 264 V | |
13,5 in | |
10 à 100 psi | |
99,9999% |