Learn More
PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Epredia™ PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
159.12€ - 673.20€
Spécification
Antigène PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3
Concentration 1mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Méthode de purification Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Méthode de purification Prix Quantité et disponibilité  
12643117
Afficher les documents
Epredia
RB-1680-P0
100 μL Purified with BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12663117
Afficher les documents
Epredia
RB-1680-P1
500 μL Purified with BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12673117
Afficher les documents
Epredia
RB-1680-P1ABX
500 μL Purified w/o BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12683117
Afficher les documents
Epredia
RB-1680-PABX
1 mL Purified w/o BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat and Cow. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from the C-terminal region of bovine PARP
Molecular Weight: 116kDa
Positive Control: Raji cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifications
Specifications
PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis
A synthetic peptide from the C-terminal region of bovine PARP
Primary
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Bovine, Human, Mouse
IgG
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates