Learn More
3M™ Filtre à particules 3M™, P3 R, 2135
Click to view available options
:
Filtre à particules 2135, P3 R, 1 paire
Description
Pour une protection respiratoire contre les particules solides et liquides, utilisez des filtres à particules 3M™, 2135. Ils sont suffisamment polyvalents pour pouvoir être utilisés avec toute notre gamme de demi-masques et masques complets réutilisables, afin de travailler en toute sécurité dans des environnements dangereux. Nos filtres P3 R légers allient protection et confort. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et grâce à leur structure flexible, ils s’adaptent confortablement sous les boucliers de soudage. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place et peuvent être utilisés avec n’importe quel masques réutilisables 3M™ avec un raccord de type baïonnette.
Spécification
Spécification
| Type de cartouche | P3 R |
| Certifications/Conformité | En143:2000 |
| Type de connexion | Baïonnette |
| Description | Particules liquides et solides |
| Couleur | Blanc |
| Type de filtre | P3R |
| Type de produit | Filtre anti-particules |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, produits chimiques en poudre, construction, exploitation de la céramique, matériaux réfractaires |
| À utiliser avec (équipement) | Demi-masques et masques complets |
| Quantité | 1 paire |
| Afficher plus |