Learn More
3M™ Filtres à particules
Click to view available options
:
Model: TR-3800E; Filter type: P; QTY: 5/Pk.
Description
Filtre pour Versaflo
• Un ensemble filtration Versaflo se compose d'un pré-filtre et d'un filtre
• Filtre Versalo P et odeurs acides gênantes
• Filtre pour un meilleur confort. Ne pas utiliser comme un filtre anti-gaz.
• Un ensemble filtration Versaflo se compose d'un pré-filtre et d'un filtre
• Filtre Versalo P et odeurs acides gênantes
• Filtre pour un meilleur confort. Ne pas utiliser comme un filtre anti-gaz.
Spécification
Spécification
| Type de filtre | P |
| Type de produit | Filter P and Acid Vapors |
| Modèle | TR-3800E |
| Quantité | 5/Pk. |