Learn More
3M™ Masque pour particules, K100 Series
Click to view available options
:
Particulate Respirator K101, FFP1, Unvalved
Description
Masque pliable Koyote
• La protection à faible coût
• Avec ou sans soupape
• Masques pliable conformes aux exigences de la norme Européenne EN149:2001, marquage CE
• Protection contre les poussières, les aérosols liquides acqueux et non volatils
• La forme triangulaire à l'avant permet au masque de maintenir sa forme dans des environnements chauds et humides
• La conception plate permet au masque d'être rangé facilement lorsqu'il n'est pas utilisé
• Une seule bride permet un ajustement aisé pour divers tours de tête
• Barette nasale pour ajuster le masque à tous les visages
• Masque pliable Koyote FFP1 poussières fines standard
• Applications: broyage, ponçage, balayage, ensachage, usinage de métaux, ciment, polissage, chaux, volailles et textiles.
• La protection à faible coût
• Avec ou sans soupape
• Masques pliable conformes aux exigences de la norme Européenne EN149:2001, marquage CE
• Protection contre les poussières, les aérosols liquides acqueux et non volatils
• La forme triangulaire à l'avant permet au masque de maintenir sa forme dans des environnements chauds et humides
• La conception plate permet au masque d'être rangé facilement lorsqu'il n'est pas utilisé
• Une seule bride permet un ajustement aisé pour divers tours de tête
• Barette nasale pour ajuster le masque à tous les visages
• Masque pliable Koyote FFP1 poussières fines standard
• Applications: broyage, ponçage, balayage, ensachage, usinage de métaux, ciment, polissage, chaux, volailles et textiles.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Jetable | Single-use |
| Type de produit | Masque anti-poussière/brouillard pliable FFP1 |
| À utiliser avec (équipement) | Particulate Respirator |
| Comprend | Unvalved |
| Modèle | 3M K101 |