Learn More
Parvin gamma Antibody (8C5.2), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18610159 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610159 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610159 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308728PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Parvin gamma
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 8C5.2
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène gamma-parvin, parvin, gamma
Espèces hôtes Mouse
Immunogène GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64098
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus