Learn More
Parvovirus NS1 Antibody (8E6E10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
205.00€ - 568.00€
Spécification
| Clone | 8E6E10 |
|---|---|
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18001196
|
Novus Biologicals
NBP2-61903 |
0.1 mL |
568.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18673557
|
Novus Biologicals
NBP2-61903-0.025ml |
0.025 mL |
205.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Parvovirus NS1 Monoclonal specifically detects Parvovirus NS1 in Human, Viral samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| 8E6E10 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Human, Virus | |
| Purified recombinant fragment of human Parvovirus NS1 (AA: 1-216) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 585 kDa |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| NS1 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |