Learn More
Intelsius™ PathoShield™
The PathoShield™ is a complete shipping solution designed for the transportation of Category A and Category B biological materials. Each system is pre-printed with the required markings and includes all the components required to transport your sample safely.
101.54€ - 281.56€
Spécification
Comprend Pouch
Type Sample Transport Packaging
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Format Dimensions (LxWxH) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Dimensions (LxWxH) Prix Quantité et disponibilité  
17378599
Afficher les documents Détails de la promotion
Intelsius™
PA028
8 191 x 145 x 22 mm (7.5 x 5.7 x 0.9 in.)
101.54€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17368599
Afficher les documents Détails de la promotion
Intelsius™
PA002
4 291 x 191 x 102 mm (11.4 x 7.5 x 4.0 in.)
281.56€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15681632
Afficher les documents Détails de la promotion
Intelsius™
PA025
5 275 x 179 x 43 mm (10.8 x 7.0 x 1.7 in.)
168.39€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
  • Complete Category B shipping solution includes flexible 95kPa tested compliant secondary, absorbent, labels, and relevant UN markings
  • Range of sizes suitable for shipping through postal and courier networks
  • Suitable for a wide range of primaries including blood vials, swabs and sample containers
  • Supplied flat packed for efficient storage and shipping prior to use
Spécification
Spécification
Pouch
Sample Transport Packaging