missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAX1 Antibody (8D9) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30521376 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30521376 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30521376 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP343013MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PAX1 Monoclonal antibody specifically detects PAX1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PAX1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 8D9
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène paired box 1, paired domain gene HuP48
Espèces hôtes Mouse
Immunogène paired box 1 - (Uniprot# P15863)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5075
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.