missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax3 Antibody (PAX3/4700) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18605564 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18605564 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605564 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320756

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Pax3 Monoclonal antibody specifically detects Pax3 in Human, Avian samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Pax3
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone PAX3/4700
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 10mM PBS
Alias de gène CDHS, HuP2, HUP2MGC120384, MGC120381, MGC120382, MGC120383, MGC134778, paired box 3, paired box gene 3 (Waardenburg syndrome 1), paired box homeotic gene 3, paired box protein Pax-3, paired domain gene 3, paired domain gene HuP2, Waardenburg syndrome 1, WS1, WS3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthetic peptide (quail) from the C-terminus
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5077
Espèces cibles Human, Avian
Contenu et stockage Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.