Learn More
Pax6 Antibody (PAX6/7078R), DyLight 594, R&D Systems™
Code produit 18366534 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366534 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18366534 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314033DL594
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Pax6 Monoclonal specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Pax6
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone PAX6/7078R
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (N-terminus; aa 1-300) of human Pax6 protein (Uniprot: P26367)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Markers, Diabetes Research, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5080
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus