missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax7 Antibody (PAX7/1187), DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 18675379 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18675379 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18675379 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247922G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Pax7 Monoclonal antibody specifically detects Pax7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Pax7
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PAX7/1187
Conjugué DyLight 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène FLJ37460, HuP1, paired box 7, paired box gene 7, paired box homeotic gene 7, paired box protein Pax-7, paired domain gene 7, PAX7 transcriptional factor, PAX7B, RMS2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (aa301-505) of human Pax7 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23759)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5081
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.