Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage Chimie en PC 3012 NT VARIO™
Les systèmes de pompe complets comprennent tous les composants de la pompe dont vous avez besoin pour un pompage sans délai ! Notre système de pompe comprend un entraînement de pompe, une tête de pompe et une tubulure de pompe.
Marque: VACUUBRAND™ 20743814
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
Ces unités de pompage VARIO™ offrent une vitesse de pompage très élevée, même proche de l’exceptionnel vide limite et sont idéales pour répondre aux exigences de vide élevées avec la plupart des solvants à point d’ébullition élevé. Elles permettent un contrôle précis du vide en ajustant en permanence la vitesse du moteur de la pompe. Le contrôleur produit des évaporations entièrement automatiques sans nécessiter de saisie des paramètres. La conception de cette pompe offre une résistance chimique exceptionnellement élevée, supportant une utilisation quasi universelle en chimie et en pharmacie L’unité de pompage PC 3012 NT VARIO repose sur un concept de fonctionnement éprouvé pour les évaporations impliquant de grandes quantités de solvants. Le séparateur d’entrée (AK) retient les particules et les gouttelettes de liquide et le condenseur de vapeur de déchets à la sortie (EK) est très efficace et compact. Le condenseur permet une récupération de presque 100 % des solvants, un recyclage efficace et une protection active de l’environnement. La MD 12C NT VARIO peut être équipée avec ces accessoires ultérieurement.- Vario™ : réglage automatique du niveau de vide tout au long du processus pour une reproductibilité élevée du processus et un fonctionnement sans surveillance
- Vario™ : délais de traitement courts grâce au contrôle de vide (sans hystérésis) à fluctuation nulle, même pour de grandes quantités de vapeur
- Vario™ : contrôleur de vide CVC 3000 amovible, pouvant être organisé avec souplesse et facilement commandé grâce à des menus en texte clair
- durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimum
- PC 3012 NT VARIO : respectueuse de l’environnement grâce à une récupération efficace des solvants, séparateur d’entrée pour les applications exigeantes
Spécification
1.1 torr (without Gas Ballast), 2.2 torr (with Gas Ballast) | |
Fiche CEI EN 60320 | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
616 x 387 x 420 mm | |
50 dB(A) | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
617.22 mm | |
Diaphragm Pump | |
8 | |
50°F | |
Oil-Free | |
16 psi |
0.71 hp | |
30 to 2400 rpm | |
230 V 50/60 Hz | |
PC 3012 NT VARIO | |
-10°C to +60°C | |
40°C | |
8.4 CFM | |
419.1 mm | |
17.1 mm | |
IP40 | |
Chemical-Resistant | |
Évaporateur rotatif | |
3 | |
200/230 V |