missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCAF Antibody (1H2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals H00008850-M02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PCAF Monoclonal antibody specifically detects PCAF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, KnockDown
Spécification
| PCAF | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| CREBBP-associated factor, EC 2.3.1.48, GCN5L, Histone acetylase PCAF, histone acetyltransferase KAT2B, Histone acetyltransferase PCAF, K(lysine) acetyltransferase 2B, Lysine acetyltransferase 2B, P, P/CAFGCN5, P300/CBP-associated factorCAF, PCAF | |
| PCAF (AAH60823, 353 a.a. ~ 452 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LEEEVYSQNSPIWDQDFLSASSRTSQLGIQTVINPPPVAGTISYNSTSSSLEQPNAGSSSPACKASSGLEANPGEKRKMTDSHVLEEAKKPRVMGDIPME | |
| 0.1 mg | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 8850 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, ELISA, KnockDown | |
| 1H2 | |
| Western Blot, ELISA, Knockdown Validated | |
| AAH60823 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu