Learn More
PCDH7 Antibody (OTI1F7), Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Code produit 18111296 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18111296 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18111296 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP273269AF647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.17€
    742.35€ / 0.1mL
    Économisez 114.82€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
PCDH7 Monoclonal specifically detects PCDH7 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PCDH7
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1F7
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène BH-PcdhBHPCDHprotocadherin-7, BH-protocadherin (brain-heart), Brain-heart protocadherin, protocadherin 7
Symboles de gène(s) PCDH7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human PCDH7 (NP_115833) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5099.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus