Learn More
PCK1 Mouse anti-Mouse, Unconjugated, Clone: 2F11B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | PCK1 |
|---|---|
| Clone | 2F11B5 |
| Concentration | 760 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16829125
|
Proteintech
66862-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16819125
|
Proteintech
66862-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The PCK1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PCK1. This antibody recognizes mouse, rat, pig, human antigen. The PCK1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
| PCK1 | |
| 760 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 5105 | |
| Primary |
| 2F11B5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse, Rat, Pig, Human | |
| IgG1 |