missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCNA Antibody (PCNA/694), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-47835AF594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Spécification
| PCNA | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen | |
| Recombinant full length human PCNA protein (Uniprot: P12004) | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Stem Cell Markers | |
| 5111 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PCNA/694 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Canine | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu