missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCNA Antibody (PCNA/8303R), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24104H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| PCNA | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen | |
| Recombinant full-length human PCNA protein | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 5111 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PCNA/8303R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu