Learn More
PCNA Antibody (PCNA/8633R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
268.00€ - 496.00€
Spécification
| Antigène | PCNA |
|---|---|
| Clone | PCNA/8633R |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18676574
|
Novus Biologicals
NBP3-23699-100ug |
100 μg |
496.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18646574
|
Novus Biologicals
NBP3-23699-20ug |
20 μg |
268.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| PCNA | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 5111 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| PCNA/8633R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen | |
| Recombinant full-length human PCNA protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |