Learn More
PCNA Antibody (rPCNA/8859), Novus Biologicals™
Code produit 18602435 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602435 20 μg 20µg
18686704 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18602435 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32368220ug
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PCNA
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rPCNA/8859
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human PCNA protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5111
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus