Learn More
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody.
160.00€ - 586.50€
Spécification
Antigène PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12603427
Afficher les documents
Epredia
RB-9055-P0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12613427
Afficher les documents
Epredia
RB-9055-P1
500 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12693417
Afficher les documents
Epredia
RB-9055-P
1 mL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12643427
Afficher les documents
Epredia
RB-9055-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Expression of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) or cyclin or polymerase delta auxiliary protein is elevated in the nucleus during late G1 phase immediately before the onset of DNA synthesis, becoming maximal during S-phase and declining during G2 and M phases. PCNA/cyclin may act as an auxiliary protein of DNA polymerase-delta to play a fundamental role in the initiation of cell proliferation.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not known
Immunogen: Recombinant human PCNA protein
Molecular Weight: 36kDa
Positive Control: Raji cells, Tonsil, Lymph node, and small intestine
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Spécification
Spécification
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle
Recombinant human PCNA protein
Primary
Western Blot
Unconjugated
IVD