Learn More
Applied Biosystems™ PCR Product Pre-Sequencing Kit
Le kit de pré-séquençage du produit PCR utilise une nouvelle méthode de nettoyage enzymatique pour prétraiter les produits PCR avant le séquençage, sans aucune étape de purification ou de séparation ultérieure.
Marque: Applied Biosystems™ 70996.1.KT
373.35 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Éliminez les nucléotides et les amorces non incorporés en 5 minutes environ
- Préparez des échantillons de séquençage de l’ADN avec une étape de pipetage
- Conservez les précieux produits de PCR avec jusqu’à 100 % de récupération, quelle que soit la longueur de l’amplicon
- Minimisez le nettoyage des colonnes de centrifugation ou des microbilles
Spécification
Store at -5 to -30°C. | |
Kit | |
500 réactions | |
Kit de préséquençage de produits PCR | |
Genetic Diseases |
Kit de pré-séquençage du produit PCR, 500 rxns, recombinant, purification par PCR, utilise une nouvelle méthode de nettoyage enzymatique pour prétraiter les produits PCR avant le séquençage, sans aucune étape de purification ou de séparation ultérieure | |
Purification par PCR | |
ExoSAP-IT™ | |
Recombinant | |
Dry Ice |