Learn More
Applied Biosystems™ PCR Product Pre-Sequencing Kit
Le kit de pré-séquençage du produit PCR utilise une nouvelle méthode de nettoyage enzymatique pour prétraiter les produits PCR avant le séquençage, sans aucune étape de purification ou de séparation ultérieure.
97.50€ - 1364.00€
Spécification
Contenu et stockage | Store at -5 to -30°C. |
---|---|
À utiliser avec (application) | Purification par PCR |
Gamme de produits | ExoSAP-IT™ |
Forme protéique | Recombinant |
Catégorie de recherche | Genetic Diseases |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15637748
|
Applied Biosystems™
70995.1.KT |
100 |
97.50€
100 réactions |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15647748
|
Applied Biosystems™
70996.1.KT |
500 réactions |
393.00€
500 réactions |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15657748
|
Applied Biosystems™
70997.1.KT |
2000 |
1364.00€
2000 réactions |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Éliminez les nucléotides et les amorces non incorporés en 5 minutes environ
- Préparez des échantillons de séquençage de l’ADN avec une étape de pipetage
- Conservez les précieux produits de PCR avec jusqu’à 100 % de récupération, quelle que soit la longueur de l’amplicon
- Minimisez le nettoyage des colonnes de centrifugation ou des microbilles
Spécification
Store at -5 to -30°C. | |
ExoSAP-IT™ | |
Genetic Diseases |
Purification par PCR | |
Recombinant | |
Dry Ice |