missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PD-1 Antibody (913429), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB10861PECY7
583.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| PD-1 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 913429 | |
| Flow Cytometry | |
| CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PD-1, Met1-Gln167, Accession # Q15116 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers | |
| 5133 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu