missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Antibody (826722) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Code produit 30661517 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30661517 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30661517 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB7568MFV500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase Monoclonal antibody specifically detects PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 826722
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.4.2, EC 2.4.2.4, ECGF, ECGF1TP, endothelial cell growth factor 1 (platelet-derived), Gliostatin, hPD-ECGF, MEDPS1, MNGIE, MTDPS1, PDECGF, PD-ECGF, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TdRPase, thymidine phosphorylase
Espèces hôtes Rat
Immunogène S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse PD-ECGF/Thymidine Phosphorylase, Met1-Pro471, Accession # Q99N42
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1890
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.